Learn More
Thermo Scientific™ Hochdruck-Edelstahlmuttern und -Ferrulen
Mit diesen Spritzenanschlüssen, Ferrulen und Muttern können Sie die Leistungsfähigkeit Ihrer Thermo Scientific™ Valco™ Injektoren für HPLC aufrecht erhalten.
26.17 CHF - 88.00 CHF
Produkte 4
Produktcode Marke Beschreibung Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10639865
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
F-190
Zweiteilige Fingerlok 10-32-Mutter mit PEEK-Ferrule; 1/16 in., Edelstahl Je 1 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10423305
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
U-320X
Valco 10-32-Sechskantmutter mit Außengewinde; Edelstahl; 10 Packung Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10446934
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
U-400X
316-Edelstahlmutter für 1/16-in.-Schläuche (0,0625 in.) 10 Packung
86.30 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10170983
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
U-401X
Edelstahl-Ferrule für 1/16-Zoll-Schläuche (0,0625 Zoll) 10 Packung Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Mit diesem Valco™ HPLC-Injektorzubehör aus Spritzenanschlüsse, Ferrulen und Muttern erhalten Sie die Leistung Ihres Thermo Scientific™ Valco Injektors für die Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) aufrecht.
  • Entwickelt für Konfigurationen mit 10-32 Anschlüssen
  • Grat- und schadstofffrei
Dokumentation
Product Certifications
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hochdruck-Edelstahlmuttern und -Ferrulen