Learn More
Lenz Laborglasintrumente Vakuumabsperrhähne, unidirektional, gerade
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
91.00 CHF - 174.00 CHF
Spezifikation
Material Borosilicate Glass (3.3)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Stopfenöffnung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Stopfenöffnung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10090221
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
02901804
4 mm
91.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10151661
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
02902408
8 mm
141.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10333741
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
02902106
6 mm
110.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10622381
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
02902910
10 mm
174.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit mit geraden Seitenarmen und Hohlglasstopfen
  • Material: Borosilikatglas 3.3
  • Undichtigkeitsrate gemäß DIN 12540-1
Spezifikation
Spezifikation
Borosilicate Glass (3.3)
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications