Learn More
Lenz Laborglasintrumente Vakuumabsperrhähne, unidirektional, gerade
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 02902106
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10333741
  • 110.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit mit geraden Seitenarmen und Hohlglasstopfen
  • Material: Borosilikatglas 3.3
  • Undichtigkeitsrate gemäß DIN 12540-1
Spezifikation
Spezifikation
6 mm
Borosilikatglas 3.3