Learn More
BUCHI Vacuum Pump V-600 for Rotavapor R-220 Pro Industrial Evaporator for multiple benchtop Rotavapors
Vacuum Pump V-600 is a chemically resistant 3-stage diaphragm pump with silent and economical operation that makes it suited to work with the R-220 Pro or multiple benchtop Rotavapors
6085.00 CHF - 8325.00 CHF
Spezifikation
Max. Vakuum | 1,5 mbar |
---|---|
Modell | V-600 |
Geräuschpegel | 40 bis 64 dBA |
Frequenz | 50/60 Hz |
Pumpentyp | Vakuumsystem |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17274854
|
BUCHI
11V600000 |
V-600 Vakuumpumpe |
6085.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17234864
|
BUCHI
11V600200 |
V-600 Vacuum Pump, I-300 Interface, Woulff-Flasche |
8325.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Chemically resistant 3-stage diaphragm pump
- Quiet and economical operation
- Optimally suited to work with the R-220 Pro, multiple Rotavapors or SyncorePlus Parallel Evaporation
- 1.5 mbar final vacuum
- 3.1 m3/h vacuum capacity
Spezifikation
1,5 mbar | |
40 bis 64 dBA | |
Vakuumsystem |
V-600 | |
50/60 Hz | |
IP 20 |
CE, CSA, CUS