Learn More
BUCHI Vacuum Pump V-600 for Rotavapor R-220 Pro Industrial Evaporator for multiple benchtop Rotavapors
Vacuum Pump V-600 is a chemically resistant 3-stage diaphragm pump with silent and economical operation that makes it suited to work with the R-220 Pro or multiple benchtop Rotavapors
Marke: BUCHI 11V600200
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Chemisch beständige 3-Stufen-Membranpumpe
- Leiser und effizienter Betrieb
- Optimal geeignet für die Arbeit mit dem R-220 Pro, mehreren Rotavapors oder SyncorePlus Parallelverdampfern
- 1,5 mbar Endvakuum
- Vakuumkapazität: 3,1 m3/h
Spezifikation
1,5 mbar | |
332 x 330 x 291 mm | |
40 bis 64 dBA | |
50/60 Hz | |
IP 20 | |
100/240 V |
V-600 Vacuum Pump, I-300 Interface, Woulff-Flasche | |
V-600 | |
3,1 m³/h | |
Vakuumsystem | |
Rotationsverdampfung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CE, CSA, CUS
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur