Learn More
Fisherbrand™ Öl für Vakuumpumpe
Ein- und zweistufige Drehschieberpumpe. Das Fisherbrand™ Vakuumpumpenöl ist für die Verwendung mit der zweistufigen Drehschieberpumpen-Serie von Fisherbrand sowie den meisten anderen ein- und zweistufigen Drehschieberpumpen konzipiert.
Marke: Fisherbrand™ 800122-01
Beschreibung
Ein- und zweistufige Drehschieberpumpe. Das Fisherbrand™ Vakuumpumpenöl ist für die Verwendung mit der zweistufigen Drehschieberpumpen-Serie von Fisherbrand sowie den meisten anderen ein- und zweistufigen Drehschieberpumpen konzipiert.
Generisches Mineralöl für den Einsatz in den meisten ein- und zweistufigen Drehschieberpumpen.
Spezifikation
Öl für Vakuumpumpe | |
Drehschieberpumpen | |
118 cSt Viskosität bei 40 °C | |
1 l |
Zur allgemeinen Verwendung in Drehschieberpumpen | |
10 - 5 mbar Dampfdruck | |
33,81 oz. |