Learn More
Heidolph™ Vacuum Pump Hei-VAC Valve Tec
Hei-VAC Valve Tec is a valve-regulated vacuum pump.
Marke: Heidolph™ 591-00160-04
1643.43 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Recommended for solvents with low or medium boiling points
- Vacuum can be controlled via valve operated or manual vacuum controllers
- A Vacuum valve is necessary if you want to combine this vacuum pump with the Hei-VAP Expert Control / Hei-VAP Ultimate Control rotary evaporators
- Condenser is not in scope of delivery
Spezifikation
CH Plug | |
IP42 | |
230 V |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heidolph™ Vacuum Pump Hei-VAC Valve Tec > CH Plug
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur