Learn More
BINDER™ Vakuumpumpen-Anschlusskit (ATEX)
Vakuumpumpen-Anschlusskit (ATEX) - für Vakuumpumpe VAP 5, bestehend aus 1,5 m Metallschlauch, Spannring, Innenzentrierring und Schutzdeckeln
Marke: BINDER™ 8012-2029
373.35 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Anschlusskit für Vakuumpumpe (ATEX)
- Für Vakuumpumpe VAP 5
- Bestehend aus Metallschlauch, 1,5 m, Klemmring, Innenzentrierring und Schutzabdeckungen
Spezifikation
Vakuumpumpen-Anschlussausrüstung (ATEX) – Für Vakuumpumpe VAP 5, bestehend aus 1,5 m Metallschlauch, Klemmring, Innenzentrierring und Schutzabdeckungen | |
Anschluss-Kit VD | |
1,5 m Metallschlauch, Klemmring, innerer Zentrierring und Schutzabdeckung |
BINDER Kammern Serie VDL | |
Vakuumpumpe VAP 5 | |
ATEX |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Vakuumpumpen-Anschlusskit (ATEX) > BINDER-Einheiten, Serie VDL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur