Learn More
Thermo Scientific™ Vakuumöfen
Diese flexiblen Öfen erreichen Höchsttemperaturen von 220 °C (428 °F) und sind mit zwei Steuerungskonfigurationen und Anzeigeoptionen erhältlich.
5715.44 CHF - 10653.00 CHF
Spezifikation
Kammermaterial Edelstahl
Temperatur (metrisch) Umgebungstemperatur +10 ° bis 220 °C
Typ OTP
Material Pulverbeschichteter schwerer Stahl
Anzahl Einschübe 2
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Beschreibung Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15142129
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
3608-1CE
0,7 cu. ft. (19,8 l); 240 V, 600 W, 2,5 A; Wählanzeige 19,8 l Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15796443
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
3608-6CE
19,8 l (0,7 cu.ft.); 240 V; 600 W; 2,5 A; LED-Anzeige 19,8 l
6653.10 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15292295
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
3618-1CE
2,3 cu. ft. (65,1 l); 240 V, 600 W, 6,7A; Wählanzeige 65,1 l Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15965652
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
3618-6CE
2,3 cu. ft. (65,1 l); 240 V, 1600 W, 6,7 A; LED-Display 65,1 l
10653.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
OTP
2
0 bis 30 in. Hg
Umgebungstemperatur +10 ° bis 220 °C
Pulverbeschichteter schwerer Stahl
Aluminium
50/60 Hz
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Vakuumöfen