Learn More
Day-Impex Vakuumisolierte Dewar-Gefäße aus Edelstahl
Dilvac™ vakuumisolierte Kolben sind vollständig aus Edelstahl hergestellt.Sie sind leicht und kompakt und eignen sich für Anwendungen mit extrem niedrigen oder sehr hohen Temperaturen.Erhältlich mit verschiedenen Fassungsvermögen von 0,5 l bis 6 l.
Marke:  Day-Impex 320001
Artikelnummer. 11713629
  • 580.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-07-2025
Beschreibung
  • Vakuumisoliert
  • Leichter Edelstahl
  • Ideal für Lagerung oder Transport
  • Geeignet für extrem niedrige und sehr hohe Temperaturen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Day-Impex Vakuumisolierte Dewar-Gefäße aus Edelstahl > Fassungsvermögen (metrisch)0,5 l, im Lieferumfang enthalten:Fester Stahlgriff; Innentiefe:180 mm