Learn More
Welch Ilmvac™ Filtration kit Welch Ilmvac inline, 2 DN 6
Erleichtert den korrekten Anschluss an die Vakuumfiltration oder den Exsikkator. Das Welch ILMVAC™ Vakuumfiltrations- und -Exsikkations-Anschlusskit enthält einen Filter und passende Schläuche.
Marke: Welch Ilmvac™ 404008
Beschreibung
- Schneller Anschluss an Vakuumfiltrationstrichter/-verteiler oder -exsikkator
- Kit enthält in Reihe geschalteten hydrophoben Filter, 1.5-m-Silikon-Vakuumschlauch (6 mm Innendurchmesser) und 1.5-m-Silikon-Vakuumschlauch (8 mm Innendurchmesser).
Spezifikation
In-Line hydrophoben Filter, 1.5 m-Silikon-Vakuumschlauch (6 mm ID) und 1.5 m-Silikon-Vakuumschlauch (8 mm ID) | |
1 Packung | |
Anschluss-Kit für Vakuumfiltration und -Exsikkation |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Welch Ilmvac™ Filtration kit Welch Ilmvac inline, 2 DN 6 > Enthält: Hydrophober In-Line-Filter, 1.5 m Silizium
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur