Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ VACUUBUS™ CVC3000 Solenoid-Ventile für Vakuumregler
Zur Verwendung mit dem CVC3000 Vakuumregler
253.00 CHF - 625.00 CHF
Produkte 3
Produktcode Marke Typ Zur Verwendung mit Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Zur Verwendung mit Preis Menge & Verfügbarkeit  
10681284
Unterlagen ansehen
BrandTech™ VACUUBRAND™
20674291
Isolationsmagnetventil CVC3000 Vakuumregler und DCP3000 Vakuum-Messgerät
625.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10353863
Unterlagen ansehen
BrandTech™ VACUUBRAND™
20674220
Magnetventil für Kühlmittel CVC3000 Vakuumregler
253.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10099052
Unterlagen ansehen
BrandTech™ VACUUBRAND™
20674217
Magnetventil für Belüftung CVC3000 Vakuumregler
282.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Modernste Vakuummessgeräte für Labor und Industrie müssen hohen Ansprüchen an die chemische Beständigkeit des Messkopfs, die Zuverlässigkeit beim Einsatz unter rauen Bedingungen und die Anwenderfreundlichkeit der Schnittstelle genügen. VACUUBRAND verfügt über ein umfassendes Sortiment an elektronischen Geräten zur Messung des Luftdrucks in einem Bereich bis 5 x 10-9 mbar.
  • durch zyklisches Ein-/Ausschalten der Pumpe (mit CVC 3000 Controller mit Modul VMS-B)
  • durch zyklisches Öffnen/Schließen eines Inline-Magnetventils (CVC 3000) oder
  • durch kontinuierliche Änderung der Pumpenmotordrehzahl (VARIO™ Pumpen in Verbindung mit CVC 3000)
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BrandTech™ VACUUBRAND™ VACUUBUS™ CVC3000 Solenoid-Ventile für Vakuumregler