Learn More
Thermo Scientific™ Vacutherm Vakuum-Wärme- und -Trockenschränke
Für die schnelle und schonende Trocknung temperaturempfindlicher Materialien. Diese Schränke bieten eine hervorragende Wärmeübertragung und schnelle Aufheizzeiten und minimieren so die Prozessdauer. Eine Vielzahl von Optionen ermöglicht anwendungsspezifische Konfigurationen.
Marke: Thermo Scientific™ 51014541
11833.25 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Für die schnelle und schonende Trocknung temperaturempfindlicher Materialien - bis zu sechs Mal schneller als mit herkömmlichen Trockenschränken ohne Vakuum. Thermo Scientific™ Vacutherm Vakuum-Trockenschränke bieten herausragende Funktionen für schnelles und schonendes Trocknen. Kurze Anheizzeiten und eine hervorragende Wärmeübertragung minimieren die Prozessdauer. Ein Frontfenster aus doppeltem Sicherheitsglas bietet einen einzigartigen Implosionsschutz. Ein modulares System ermöglicht anwendungsspezifische Konfigurationen mit einer großen Auswahl an Geräteoptionen. Es stehen Temperatur- und Druckdokumentation für eine Erfüllung der Anforderungen von ISO 9000 und GLP/GMP zur Verfügung.
- Anwenderfreundliche Kelvitron™ Mikroprozessorsteuerung (mantelbeheizte Schränke) oder Digicon Mehrkanalsteuerung (plattenbeheizte Schränke)
- Analoge Druckanzeige
- Übertemperatursensor schützt Schrank und Probe
- Doppelscheibentüren aus Sicherheitsglas
- Edelstahl-Vakuumanschlüsse, Schläuche und Kugelventil
- Inertgasanschluss mit Präzisionsventil und Überdruck-Sicherheitsventil für präzise Abgabe nicht brennbarer, ungiftiger Gase
- Verschließbare Standard-Durchführung DN25 in der Rückwand
Mantelbeheizte Modelle
- Verwendung bei Temperaturen von bis zu 200 °C
Plattenbeheizte Modelle
- Verwendung bei Temperaturen von bis zu 400 °C
- Gewährleisten optimale Wärmeübertragung
Empfohlen für:
- Trocknen wärmeempfindlicher Materialien
- Rückstandsfreies Trocknen kompliziert geformter Teile
- Recyclingmöglichkeit der Ausgangsprodukte
Spezifikation
Jacket-Heizung VT 6130 M | |
200 °C | |
52,9 x 49,5 x 48,9 cm (20,8 x 19,5 x 19,3 in.) | |
230 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
128 L | |
Mantelheizung | |
75 x 89,5 x 72 cm (29,5 x 35,2 x 28,3 in.) | |
230 V |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
20Stunden
14Minuten
21Sekunden
41Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%