Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör und Optionen für Vacutherm™ Öfen
Wählen Sie aus einer Reihe von Zubehör und Optionen für Vacutherm™ Öfen, um anwendungsspezifische Anforderungen zu erfüllen.
Marke: Thermo Scientific™ 50046860
362.81 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Wählen Sie aus einer Reihe von Thermo Scientific™ Vacutherm™ Ofenzubehör und -optionen für Ihre anwendungsspezifischen Anforderungen.
Beschreibung: Edelstahl-Vakuumanschluss-Set für Schlauch mit 10mm Durchmesser
Spezifikation
Edelstahl-Vakuumanschluss-Set für Schlauch mit 10 mm Durchmesser | |
VT 6025/6060/6130 M/P | |
Vakuumanschluss-Kit | |
Edelstahl |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31