Learn More
BD Vacutainer™ Safety-Lok™ Blutabnahmesets mit vorbefestigtem Halter
Sofort einsatzbereit, ohne dass eine Montage erforderlich ist. Das BD Vacutainer™ Safety-Lok™ Blutentnahmeset mit aufgesetzter Halterung ist ein steriles, geschlossenes System für die venöse Blutentnahme. Jedes vielseitige Set verfügt über einen irreversiblen Sicherheitsmechanismus, der Verletzungen durch Nadelstiche verhindert.
37.18 CHF - 289.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Butterfly-Blutentnahmebesteck |
---|---|
Sterilität | Steril |
Zertifizierung/Konformität | Entwickelt, um OSHA SHIB 10-15-03 zu erfüllen durch Reduzierung des Risikos der Wiederverwendung von Haltern. Protective shield wurde dafür entwickelt, die OSHA-Sicherheitsvorgaben für technische Lösungen zu erfüllen. |
Enthält | Vormontierter Halter, Nadelschutz mit Sicherheitsverschluss |
Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 0.75 in. |
Produktcode | Marke | Kanülen-Gauge | Farbe | Länge (metrisch) Schlauch | Länge (angloamerikanisch) Röhrchen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kanülen-Gauge | Farbe | Länge (metrisch) Schlauch | Länge (angloamerikanisch) Röhrchen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17640996
|
BD
368652 |
21 G | Grün | 305 mm | 12 in. |
37.18 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12967706
|
BD
368652 |
21 G | Grün | 305 mm | 12 in. |
289.00 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12997706
|
BD
368655 |
23 G | Hellblau | 178 mm | 7 Zoll |
289.00 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Safety-Lok™ Blutentnahmesets sind sterile, geschlossene Systeme mit vormontierten Haltern, die in einzelnen Blisterpackungen verpackt sind. Diese vollständigen Sets bieten die Sicherheit, dass die Anzahl der Halter immer der Anzahl der Entnahmesets entspricht und dass Nadel und Halter nicht manuell montiert werden müssen, was das Kontaminationsrisiko minimiert.
Zu jedem Set gehören: Eine hypodermische Nadel, große farbcodierte Flügel, ein integrierter Schutzschild, ein verdrehfreier Schlauch mit kleinem Durchmesser, ein Verbindungsstück, ein Luer-Adapter für mehrere Proben und ein angebrachter Röhrchenhalter.
- Der Sicherheitsmechanismus schützt nach erfolgreicher Blutentnahme vor Nadelverletzungen
- Die Schutzvorrichtung schiebt sich über die Nadel und umgibt sie vollständig
- Der Sicherheitsmechanismus rastet mit einem hörbaren Klicken irreversibel über der Nadel ein
- Einhändige Aktivierung ohne Änderung der Technik, daher bleibt die Aufmerksamkeit auf den Patienten und die Einstichstelle gerichtet
- Der Blutaustritt ist deutlich durch den durchsichtigen Schild sichtbar, um eine sofortige Überprüfung der erfolgreichen Penetration der Vene vor der Entnahme zu ermöglichen
Spezifikation
Butterfly-Blutentnahmebesteck | |
Entwickelt, um OSHA SHIB 10-15-03 zu erfüllen durch Reduzierung des Risikos der Wiederverwendung von Haltern. Protective shield wurde dafür entwickelt, die OSHA-Sicherheitsvorgaben für technische Lösungen zu erfüllen. | |
0.75 in. |
Steril | |
Vormontierter Halter, Nadelschutz mit Sicherheitsverschluss | |
19 mm |