Learn More
BD Vacutainer™ Drucktasten-Blutabnahmesets mit Luer-Adapter
Bietet besonders hohen Schutz auf Knopfdruck. Das BD™ Vacutainer™ Blutentnahmeset mit Druckknopf ist ein steriles, geschlossenes System für die venöse Blutentnahme. Das Einziehen der Nadel kann in der Vene mit einer Hand auf Knopfdruck aktiviert werden, um Verletzungen durch Nadelstiche zu vermeiden.
196.00 CHF - 393.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Per Knopfdruck aktiviertes Blutentnahme-Set |
---|---|
Sterilität | Steril |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Blutentnahme und kurzzeitige Infusion |
Latexfrei | Ja |
Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 0,75 Zoll |
Produktcode | Marke | Kanülen-Gauge | Farbe | Enthält | Länge (metrisch) Schlauch | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kanülen-Gauge | Farbe | Enthält | Länge (metrisch) Schlauch | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12967736
|
BD
367344 |
21 G | Grün | Luer-Lock-Adapter | 305 mm |
196.00 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12957736
|
BD
367338 |
21 G | Grün | Luer-Lock-Adapter | 178 mm |
393.00 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12977736
|
BD
367336 |
23 G | Hellblau | Luer-Lock-Adapter | 178 mm |
278.00 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Diese Blutentnahmesets verfügen über einen per Knopfdruck aktivierten Nadeleinzug für sofortigen Schutz vor Verletzungen durch Nadelstiche. Sie eignen sich hervorragend für die venöse Blutentnahme oder für kurzfristige Infusionen von bis zu zwei Stunden, insbesondere in risikoreichen Umgebungen. Die Handhabung ist so einfach, dass nur ein minimaler Schulungsaufwand erforderlich ist.
Jedes Set ist ein steriles, geschlossenes System, das Folgendes umfasst: Eine hypodermische Nadel, farbcodierte Flügel (basierend auf der Nadelstärke), Schläuche mit kleinem Durchmesser und einen Anschluss mit einem Luer-Adapter. Einige Optionen umfassen auch einen vormontierten Halter.
- Der Sicherheitsmechanismus bietet in Sekundenschnelle Schutz vor Verletzungen durch Nadelstiche
- Der Drucktastenmechanismus kann innerhalb der Vene ohne Beschwerden des Patienten aktiviert werden
- Die Nadel zieht sich sofort vollständig und dauerhaft in das Gehäuse ein
- Einhändige Aktivierung, so dass die Aufmerksamkeit weiterhin auf den Patienten und die Einstichstelle gerichtet bleibt
- Das Blut fließt unmittelbar nach dem Zugang zur Vene in die Prüfkammer, um die erfolgreiche Blutentnahme vor der Entnahme zu überprüfen
- Latexfreie Materialien, mit Schläuchen, die sich nicht winden oder einrollen
Spezifikation
Per Knopfdruck aktiviertes Blutentnahme-Set | |
Blutentnahme und kurzzeitige Infusion | |
0,75 Zoll |
Steril | |
Ja | |
19 mm |