Learn More
BD Vacutainer™ Eclipse™ Blutentnahmekanüle
Die integrierte Schutzvorrichtung ist an der Kanülenspitze ausgerichtet. Die BD Vacutainer™ Eclipse™ Blutentnahmekanüle verfügt über eine Schutzvorrichtung, die dauerhaft einrastet und das Risiko von Verletzungen durch Nadelstiche deutlich verringert.
23.10 CHF
Spezifikation
Produkttyp Blutentnahmekanüle
Zur Verwendung mit (Anwendung) Venöse Blutentnahme
Zur Verwendung mit (Geräte) Vacutainer™ Blutentnahmegefäße und Röhrchenhalter
Enthält Integriertes Sicherheitsschild
Länge (angloamerikanisch) 1.25 Zoll
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Gauge Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Gauge Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
12537886
Unterlagen ansehen
BD
368609
21 G Grün
23.10 CHF
48 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12628815
Unterlagen ansehen
BD
368610
22 G Black
23.10 CHF
48 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das BD Vacutainer™ System ist ein geschlossenes System, das optimal für die Kontrolle der voranalytischen Variabilität während der Probennahme und des Verarbeitungsprozesses entwickelt und getestet wurde.
Die BD Vacutainer™ Eclipse™ Blutentnahmekanüle für venöse Blutproben verfügt über einen vollständig integrierte Schutzvorrichtung über der Nadel, die nach der Aktivierung vor Verletzungen durch Nadelstiche schützt.
  • Die Schutzvorrichtung ist ein integraler Bestandteil der Nadel und ist mit der Nadelschräge ausgerichtet
  • Mit einem hörbaren Klicken rastet die Schutzvorrichtung über der Nadel ein und wird mit einem dreifachen Verschlussmechanismus unwiderruflich verriegelt
  • Der Sicherheitsmechanismus ist für die Einhandbetätigung ausgelegt
  • Die farbcodierte Abschirmung entspricht der Nadelgröße
  • Für die Verwendung mit Vacutainer™ Schlauchhaltern und Vakuumröhrchen
Spezifikation
Spezifikation
Blutentnahmekanüle
Vacutainer™ Blutentnahmegefäße und Röhrchenhalter
1.25 Zoll
Venöse Blutentnahme
Integriertes Sicherheitsschild
32 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Vacutainer™ Eclipse™ Blutentnahmekanüle