Learn More
BD Vacutainer™ K3-EDTA-Röhrchen aus Kunststoff mit Hemogard-Verschluss
Use with whole blood or EDTA plasma sample. BD Vacutainer™ Hemogard™ Closure Plastic K3-EDTA Tube contains the additive K3 Potassium Salt of EDTA that acts as a coagulant.
19.75 CHF - 198.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | K2EDTA-Röhrchen |
---|---|
Zusatzstoff | K3EDTA-Additiv |
Material | Kunststoff |
Verschlusstyp | Hemogard |
Markertyp | Block |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15349700
|
BD
367836 |
2 ml |
19.75 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12987666
|
BD
368860 |
4 ml |
198.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Lavender Hemogard™ Closure
- Used for whole blood or EDTA plasma sample
- The additive K3 Potassium Salt of EDTA is a liquid in the Vacutainer Tube and acts as a coagulant
- Available in sizes 2ml, 3ml and 4ml.
- The difference between K2EDTA and K3EDTA is that the K3 is a liquid solution in the tubes, whereas the K2 is a liquid solution that is spray coated onto the tubes
Spezifikation
K2EDTA-Röhrchen | |
Kunststoff | |
Block |
K3EDTA-Additiv | |
Hemogard | |
13 mm |
Sicherheit und Handhabung
- BD Vacutainer K3E 3.6 mg Blood Collection Tubes
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Tripotassium EDTA Dihydrate