Learn More
BD Vacutainer™ Glas-ACD-Lösungsröhrchen mit gelbem Verschluss
Für das Gewinnen einer Vollblut- oder Plasma-Probe. BD Vacutainer™ Glas-ACD-Lösungsröhrchen mit gelbem Verschluss enthält das aktive Antikoagulans Tri-Natrium-Citrat mit Zitronensäure und Dextrose. Es sind zwei Formulierungen der ACD-Lösung verfügbar.
21.30 CHF - 73.60 CHF
Spezifikation
Material | Glas |
---|---|
Sterilität | Steril |
Verschlussfarbe | Gelb |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für das Gewinnen einer Vollblut- oder-Plasma-Probe. |
Markertyp | Papier |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Zusatzstoff | Verschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Zusatzstoff | Verschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15178988
|
BD
366645 |
8,5 mL | ACD-Lösung A | traditionell |
73.60 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15167014
|
BD
367756 |
6 mL | ACD Solution B | Hemogard |
21.30 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
BD Vacutainer™ ACD-Röhrchen sind nur in Glas erhältlich und erkennbar an der gelben Kappe (Hemogard™ oder konventionell). Sie enthalten das aktive Antikoagulans Tri-Natrium-Citrat mit Zitronensäure und Dextrose in einer von zwei Formulierungen. Die Konzentration der Zusatzstoffe in jeder Lösung ist wie folgt:- ACD-Lösung A (konventioneller Verschluss)
- Natriumcitrat: 22.0 g/l
- Dextrose: 24.5 g/l
- Zitronensäure: 8.0 g/l
- Antimykotisches Reagenz (K-Sorbat): 0.15 g/l
- ACD-Lösung B (Hemogard™ Verschluss)
- Natriumcitrat: 13.2 g/l
- Dextrose: 14.7 g/l
- Zitronensäure: 4.8 g/l
- Antimykotisches Reagenz (K-Sorbat): 0.2 g/l
Spezifikation
Glas | |
Gelb | |
Papier |
Steril | |
Für das Gewinnen einer Vollblut- oder-Plasma-Probe. |