Learn More
BD Vacutainer Fluoride/Oxalate Tube
Brand: BD 368921
This item is not returnable.
View return policy
Description
Specifications
Fluoride/Oxalate Tube | |
Hemogard | |
Gray | |
Used for glucose determinations |
Plastic | |
4 mL | |
13 x 75 mm | |
Papier |
Safety and Handling
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
- Gefahr
Hazard Category
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Hazard Statement
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P330-Mund ausspülen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
BD Vacutainer Fluoride/Oxalate Tube > Kapazität: 4 ml
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction