Learn More
BD Vacutainer™ Citrat-Röhrchen
Enthält Trinatriumcitrat-Pufferlösung. BD™ Vacutainer™ Citrat-Röhrchen enthält ein Antikoagulanzienadditiv, das 3,2 % Trinatriumcitrat entspricht und für Koagulationsuntersuchungen geeignet ist. Auch für spezielle Testverfahren geeignet, z. B. den Thrombozytenfunktionstest PFA-100.
Marke: BD 363095
Beschreibung
Trinatriumcitrat fungiert als Antikoagulant, indem es Komplexe mit Metallionen wie Calcium bildet und dadurch die Koagulationskaskade hemmt. Die Antikoagulation mit Trinatriumcitrat ist reversibel. Das Verhältnis von Blut zu Additiven beträgt 9:1.
BD Vacutainer™ Citrat-Röhrchen sind in Glas oder Plus PET erhältlich, beide mit blauen Hemogard™-Verschlüssen.
- Beide Röhrchen weisen ein klinisch äquivalentes Leistungsverhalten auf
- Glasröhrchen sind als globaler “Gold Standard” anerkannt und verfügen über eine interne Beschichtung mit einem speziellen Silikon, um die Kontaktaktivierung zu minimieren
- Plus PET Röhrchen verfügen über eine Markierung für die minimale Füllmenge sowie über eine innovative Röhrchengeometrie, die den Leerraum im Röhrchen und die damit verbundene Thrombozytenaktivierung minimiert (zur Optimierung der APTT-Überwachung von Patienten mit unfraktioniertem Heparin)
- Glasröhrchen werden nicht für die Zentrifugation mit mehr als 2.200 g in einem Ausschwingrotor empfohlen (1.300 g für einen Festwinkelrotor), und sind daher möglicherweise nicht für die Verwendung mit thrombozytenfreiem Plasma geeignet
Spezifikation
Gerinnungsröhrchen zur venösen Blutentnahme | |
PET | |
2,7 mL | |
75 mm | |
Block |
Natriumzitrat | |
Hemogard™ | |
Hellblau | |
Wird für Koagulationsstudien verwendet | |
13 mm |