Learn More
BD Vacutainer™ EST™ Blutentnahmegefäße
Kann als Abfallschlauch verwendet werden, um den Totraum aus den Schläuchen der Blutentnahmesets zu entfernen. BD Vacutainer™ EST™ Blutentnahmegefäße sind Kunststoffröhrchen ohne Zusatzstoffe, mit einem transparenten Etikett und einem perlmuttweißen Hemogard™ Verschluss.
Marke: BD 362725
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das BD Vacutainer™ -System ist optimal für die Steuerung der voranalytischen Variabilität während der Probenentnahme und des Handling-Prozessen konzipiert und getestet.- Die Entnahmeröhrchen haben einen präzisen Vakuumfüllstand, um die benötigte Probengröße zu entnehmen
- Für die Verwendung mit doppelseitigen Vacutainer-Nadeln und Röhrchenhalter
Spezifikation
Blutentnahmeröhrchen | |
Kunststoff | |
Hemogardtrade; | |
Vacutainer™ Nadeln und Röhrchenhalter | |
13 x 75 mm | |
Durchsichtig |
Kein Additiv | |
Steril | |
3 ml | |
Perlmuttweiß | |
Entsorgen Sie das Röhrchen, um den Totraum aus den Schläuchen der Blutentnahmesets zu entfernen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Vacutainer™ EST™ Blutentnahmegefäße >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur