Learn More
Integra Biosciences™ Vacusafe™ Comfort Absaugsystem
Sammeln und kontrollieren Sie biologischen flüssigen Abfall. Das Integra Biosciences™ Vacusafe™ Comfort Aspirationssystem ist ein kompaktes Aspirationssystem fürs Labor.
Marke: Integra Biosciences™ 158310
Beschreibung
- Kompakt
- Füllstandssensor
- Regler für stufenlose Vakuumeinstellung (Bereich: -300 bis 600 mbar)
- Leiser Betrieb.
- Alle Teile in Kontakt mit kritischen Flüssigkeiten sind vollständig autoklavierbar und können für 20 Minuten bei 121 °C sterilisiert werden.
- Flüssigkeiten werden in der autoklavierbaren Abfallflasche gesammelt.
- Ein hydrophober Filter reduziert das Risiko, dass Flüssigkeit ungewollt in die Pumpe oder das Pumpengehäuse aspiriert wird.
- Erhältlich entweder mit einer 4 l-Flasche aus Polypropylen oder einer 3 l-Flasche aus Glas.
Spezifikation
4 Liter-Flasche, Füllstanderkennung und Deckel mit Schlauchschnellanschlüssen (PVDF) | |
Je 1 | |
Vacusafe Comfort Ansaugsystem |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Integra Biosciences™ Vacusafe™ Comfort Absaugsystem > Vacusafe Comfort Absaugsystem
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur