Learn More
Greiner Bio-One Vacuette Tube™, Premium, rote Kappe, gelber Ring, CAT-Serumseparatorgerinnungsaktivator, steril
Besitzt eine mit mikroskopischen Kieselgelpartikeln beschichtete Innenwand, um die Koagulation zu aktivieren, und ein Trenngel zur Trennung von Serum- und Blutzellen.
Marke:  Greiner Bio-One 454028
Artikelnummer. 10060704
  • 23.70 CHF / 50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Beschreibung
  • Die Innenwand des Serumrohrs ist speziell mit mikroskopischen Kieselgelpartikeln beschichtet, die den Gerinnungsprozess aktivieren.
  • Serum-Separatorröhrchen enthalten ein Separatorgel in der Röhrchenbasis; während der Zentrifugation bildet dieses Gel eine stabile Barriere zwischen dem Serum und den Blutzellen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Vacutainer
Steril
Rot mit gelbem Ring
13 mm
CAT Serum Sep Clot Aktivator/Gelseparator
2,5 ml
75 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One Vacuette Tube™, Premium, rote Kappe, gelber Ring, CAT-Serumseparatorgerinnungsaktivator, steril > 2,5 ml