Learn More
Greiner Bio-One VACUETTE™ K3EDTA-Blutentnahmegefäße
Durch Spritzguss praktisch unzerbrechlich, daher sicherer als Glas
Marke:  Greiner Bio-One 456038
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15472550
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
VACUETTE™ EDTA Blood Collection tubes are used for determinations in EDTA whole blood for haematology. Available with K2EDTA, K2EDTA Separator and K3EDTA. VACUETTE™ K3EDTA tubes contain tri-potassium K3EDTA which blocks the coagulation cascade.
  • Tubes are supplied in packs of 50 pieces
  • For venous blood collection
  • Made out of virtually unbreakable PET plastic
  • Improved safety and hygiene during specimen collection procedures with the advantage of being as clear as glass
  • Primarily in hematology
  • Inner wall is coated with spray-dried K2EDTA which acts as an anticoagulant, binding calcium ions and interrupting the clotting cascade
  • K2EDTA Blood Collection Tubes with Gel Separator and K3EDTA Blood Collection Tubes are available
  • Pink caps for immunohematology are also available
  • CE marked
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blutentnahmeröhrchen
PET
Sicherheitsabziehkappe
VACUETTE™ Blutentnahmekanülen
100 mm
Blutentnahme
K3-EDTA
Steril
6 mL
Lavender with Black Ring
13 x 100 mm
13 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One VACUETTE™ K3EDTA-Blutentnahmegefäße > Lavender Safety Pull cap; 6mL