Learn More
Greiner Bio-One VACUETTE™ K3EDTA-Blutentnahmegefäße
Durch Spritzguss praktisch unzerbrechlich, daher sicherer als Glas
Marke:  Greiner Bio-One 454222
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12542936
  • 4992.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Beschreibung
VACUETTE™ EDTA Blood Collection tubes are used for determinations in EDTA whole blood for haematology. Available with K2EDTA, K2EDTA Separator and K3EDTA. VACUETTE™ K3EDTA tubes contain tri-potassium K3EDTA which blocks the coagulation cascade.
  • Die Röhrchen werden in Packungen zu 50 Stück geliefert.
  • Zur venösen Blutentnahme
  • Hergestellt aus praktisch unzerbrechlichem PET-Kunststoff
  • Bietet mehr Sicherheit und Hygiene bei der Probenentnahme sowie den Vorteil, dass sie so durchsichtig wie Glas sind.
  • Hauptsächlich in der Hämatologie
  • Die Innenwand ist mit sprühgetrocknetem K2EDTA als Antikoagulant beschichtet, um Calciumionen zu binden und die gerinnende Kaskade zu unterbrechen.
  • K2EDTA-Blutentnahmegefäße mit Gel-Separator und K3EDTA-Blutentnahmegefäße sind erhältlich.
  • Rosafarbene Kappen für die Immunhämatologie sind ebenfalls erhältlich.
  • CE-Kennzeichnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blutentnahmeröhrchen
PET
Sicherheitsabziehkappe
VACUETTE™ Blutentnahmekanülen
75 mm
Blutentnahme
K3-EDTA
Steril
2 mL
Lavendel mit weißem Ring
13 x 75 mm
13 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One VACUETTE™ K3EDTA-Blutentnahmegefäße > Lavendel Sicherheitsabziehkappe; 2 ml