Learn More
Cytiva VacuCap™ 90 Vakuumfiltrationsvorrichtungen
Innovative Flaschenaufsatzfilter für die schnelle Vakuumfiltration von 100 ml bis 5 l wässrigen Lösungen.
Marke:  Cytiva 4631
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17164371
  • 216.00 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Supor (hydrophiles PES)
Steril
60 mm
1 μm
30 cm2
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva VacuCap™ 90 Vakuumfiltrationsvorrichtungen > 0,1 μm, 60 mm