Learn More
Cytiva VacuCap™ 90 Vakuumfiltrationsvorrichtungen
Innovative Flaschenaufsatzfilter für die schnelle Vakuumfiltration von 100 ml bis 5 l wässrigen Lösungen.
Marke:  Cytiva 4622
212.85 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17134371
  • 234.00 CHF / 10 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Supor (hydrophiles PES)
Steril
90 mm
0,2 μm
60 cm2
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva VacuCap™ 90 Vakuumfiltrationsvorrichtungen > 0,2 μm, 90 mm