Learn More
Wheaton™ Vakuumfilter mit Fritte
Wheaton Vakuumfilter mit Fritte, zur Verwendung mit:Für das Sammeln des Filtrats direkt in einer Standard-Laborflasche
Marke: Wheaton™ 419452
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Wheaton Vakuumfilter mit Fritte, zur Verwendung mit:Für das Sammeln des Filtrats direkt in einer Standard-Laborflasche
Spezifikation
Große Probenvolumina, Flüssigkeiten mit einer hohen Partikelbelastung und viskose Flüssigkeiten, wenn eine hohe Durchflussrate erforderlich ist | |
Vakuumfilter | |
90 mm |
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
DateigrößeVersion: 14.8 MB
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
DateigrößeVersion: 14.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wheaton™ Vakuumfilter mit Fritte > Größe:90mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur