Learn More
PEPperCHIP™ Vacciniavirus-Antigen-Mikroarray
Vacciniavirus-Antigen-Mikroarray mit 2326 antigenspezifischen Peptiden, die doppelt bedruckt sind. Das Mikroarray kann für die Epitopkartierung, das Serumscreening oder die Biomarkerforschung verwendet werden.
Marke: PEPperCHIP™ SPC.024.001
Additional Details : Gewicht : 0.02200kg
Beschreibung
- Microarray-Inhalt: Sechs ausgewählte Antigene des Vaccinia-Virus: Mutmaßlicher 21,7k-Protein , IMV-assoziiertes Protein p35, mutmaßliches 49,8 k-Protein, Hauptkernprotein 4Pa, Interferon-Antagonist C7L, Zelloberflächenbindungsprotein
- Peptidlänge/Überlappung: 15 aa/ 14 aa
- Anzahl Peptide: 2326 gedruckt in Duplikat- und HA-, Polio- und c-Myc-Kontrollpeptiden
Spezifikation
PEPperSlide™ PEGMA/PMMA | |
Antikörpervalidierung, Epitopkartierung, Serumscreening, Biomarker-Erkennung | |
Mikroglas | |
Individueller Barcode für jedes Microarray | |
1 Objektträger | |
1 mm | |
Transparent |
75,4 x 25 mm | |
Hochdichtes Peptid-Mikroarray | |
Unsteril | |
1 Array-Kopie pro Mikroarray | |
Kombinatorische Peptidsynthese durch Aminosäure-Laserdruck | |
ISO 9001:2015 | |
RUO |