Learn More
Vaccinia Virus A33R Antibody [DyLight 680] - (Copenhagen), Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-43778FR
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Vaccinia Virus A33R Polyclonal antibody specifically detects Vaccinia Virus A33R in Virus samples. It is validated for ELISA
Spezifikation
Vaccinia Virus A33R | |
Polyclonal | |
ELISA | |
OPG161 | |
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Vaccinia Virus A33R (Copenhagen) (Uniprot#: P68616; Val57-Asn185). | |
0.1 mL | |
Primary | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG |
ELISA | |
DyLight 680 | |
50 mM Sodium Borate | |
Rabbit | |
Antigen and protein A Affinity-purified | |
RUO | |
Virus | |
Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Vaccinia Virus A33R Antibody [DyLight 680] - (Copenhagen), Novus Biologicals™ > 0.1 mL; DyLight 680
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur