Learn More
Fisherbrand™ Vaccine Vial Gripper
The perfect grip for optimal precision.
Marke:  Fisherbrand™ 120909F
Artikelnummer. 17887145
  • 66.35 CHF / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Beschreibung
  • Durably made of reinforced polypropylene which is cold-tolerant and resistant to everyday wear
  • The designated squeeze target ensures maximum precision and grip with every use
Spezifikation
Spezifikation
6 in.
Pack of 5
Non-sterile
15.2 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Vaccine Vial Gripper > Fisherbrand Cryogenic/Vaccine Vial Grippers; Type: Vaccine Vial; Color: Assorted; Pack: 5