Learn More
Buerkle™ V2A Edelstahlschaufel
Diese Bürkle™ V2A Edelstahlschaufel eignet sich für den Einsatz als Messschaufel im Labor. Auch geeignet für Lebensmittel
Marke:  Buerkle™ 5370-0450
34.95 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10529700
  • 51.65 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Messschaufel aus Edelstahl V2A für die Probennahme.
  • Edelstahl V2A (1.4301)
  • Sterilisierbar
  • Robust
Spezifikation
Spezifikation
Messschaufel
Autoklavierbar
Unsteril
Geeignet für Lebensmittel
Edelstahl (V2A)
450 mL
AISI 304, V2A (1.4301)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ V2A Edelstahlschaufel > Kapazität: 450 ml; Durchmesser: 75 mm