Learn More
Sperian™ V-Maxx Chemie, AC, klar, Neopren Kopfband CHEMIE
Click to view available options
Linsenfärbung:
Durchsichtig
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001/2000 |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Schutzbrillen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lackierung, allgemeine Verwendung und Schutz gegen Beschlagen |
Kopfgurtmaterial | Neopren |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Einzelheiten zur Belüftung | Indirekt |
Material | Acetat |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
SPE001 MASQUE FFP3D
DateigrößeVersion: 6.4 MB
Product Information
Product Information
SPE001 DOC MASQUE VMAXX
DateigrößeVersion: 85.6 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sperian™ V-Maxx Chemie, AC, klar, Neopren Kopfband CHEMIE >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur