Learn More
BUCHI V-300 Vacuum Pump
A quiet and chemically resistant PTFE diaphragm pump. It is optimally suited to work with the I-300 / I-300 Pro Controllers for Rotavapors and parallel evaporators SyncorePlus and Multivapor.
Marke:  BUCHI 11V300310
6005.96 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15453463
  • 7990.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-08-2025
Beschreibung
  • Leiser Betrieb dank anpassbarer Geschwindigkeit
  • Unbeaufsichtigter Betrieb in Kombination mit dem I-300/I-300 Pro Interface und dem für den sekundären Kondensator optional verfügbaren Flüssigkeitsstandsensor, der ein mögliches Überlaufen des Auffangkolbens meldet
  • Hohe chemische Beständigkeit durch die Verwendung hochwertiger Materialien
  • Längere Lebensdauer durch drehzahlgeregelten Betrieb in Verbindung mit dem optionalen I-300/I-300 Pro Interface
  • Einfache visuelle Erkennung von Kondensat und Partikeln durch die transparente Frontplatte
  • Nahtlose Plug-and-Play-Integration in:
    • ein drehzahlgeregeltes Vakuumsystem mit dem I-300/I-300 Pro Interface.
    • ein vollautomatisiertes BUCHI Rotavapor™ R-300 System einschließlich aller Prozessparameter
Spezifikation
Spezifikation
5 mbar
1,8 m³/h
IP 20
2 bar
Woulff-Flasche, sekundärer Kondensator, I-300 Pro Interface
Membranpumpe
Vakuumdestillationsapparatur, Vakuumfiltration, Vakuumtrockenschränke, Trocknungsöfen
I-300/I-300 Pro und R-300
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BUCHI V-300 Vacuum Pump > V-300 Vakuumpumpe; Lieferumfang: I-300 Pro Interface, Woulff-Flasche, sekundärer Kondensator