Learn More
BUCHI V-300 Vakuumpumpe
Verwenden Sie diese Pumpe in Verbindung mit der Schnittstelle I-300 oder I-300 Pro für wirtschaftlichen, drehzahlgeregelten Betrieb und geringe Geräuschemission. Die Buchi™ V-300 Vakuumpumpen sind mit chemisch beständigem PTFE und einer transparenten Frontplatte ausgestattet. Optimal geeignet für den Rotavapor™ R-300.
Marke:  BUCHI 11V300000
2499.27 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15511280
  • 3325.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-09-2025
Beschreibung
  • Chemisch beständige PTFE-Membranpumpe
  • Nahtlose Plug&Play-Integration mit der I-300/I-300 Pro Schnittstelle und dem vollautomatisierten Rotavapor R-300 System
  • Verunreinigungen sind durch die transparente Vorderseite gut sichtbar
  • Unbeaufsichtigter Betrieb in Kombination mit Interface I-300 /I-300 Pro
  • Optionaler Füllstandssensor für sekundären Kondensator warnt vor einem möglichen Überlauf des Empfängerkolbens
  • Hohe chemische Beständigkeit durch die Verwendung hochwertiger Materialien
  • Leiser Betrieb und längere Lebensdauer durch drehzahlgeregelten Betrieb in Verbindung mit der optionalen Schnittstelle I-300/I-300 Pro
Spezifikation
Spezifikation
5 mbar (±2 mbar)
1500 U/min max.
100/240 V, 50/60 Hz
321 mm
11 V300000
60 bis 180 W
1,8 m³/h
291 mm
Allgemeine Vakuumerzeugung im Labor
Vakuumschläuche, Netzkabel, Schalldämpfer, Schlauchanschlussset, Mini-DIN-Kommunikationskabel, Membranwerkzeug (zum Befestigen und Entfernen der Membran)
CE, CSA, CUS
Buchi V-300 Vakuumpumpe, autonom
PTFE
32 bis 57 dBA (je nach Betriebsart); 32 dBA: mit 10 % Last (normal); 57 dBA: mit 100 % Last
7.6 kg
50/60 Hz
200 mm
100/240 V
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BUCHI V-300 Vakuumpumpe > Buchi V-300 Vakuumpumpe, autonom