Learn More
UVP UV-Lampen der XX-Serie
Zur Verwendung mit UVP XX-15 UV-Lampen
Marke:  UVP 18-0062-01
Artikelnummer. 11799064
  • 269.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Beschreibung
  • XX-15 Lampenmodelle können am Belichtungsständer angebracht werden, um Materialien ultraviolett zu belichten
  • Das Regal kann auf verschiedene Ebenen eingestellt werden, um den Abstand zur UV-Quelle einzustellen
Spezifikation
Spezifikation
6 Zoll
Tischlampe Modell XX-15
330,2 mm
20 in.
Belichtungsständer
152,4 mm
13 in.
Je 1
508 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UVP UV-Lampen der XX-Serie > XX-15 Lampe für Expositionsgestell