Learn More
UVP SENSOR UVB 310 NM FUER UVX
Das digitale UVX-Radiometer wird zur Messung der 254-nm-, 365-nm- und 302-nm-UV-Wellenlängen an einen der drei austauschbaren Sensoren (separat erhältlich) angeschlossen
Marke:  UVP 97-0016-04
Artikelnummer. 11876912
  • 436.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit dem Bereichsschalter des UVX lassen sich drei Intensitätsbereiche auswählen: 0 bis 20 mW/cm20 bis 2000 mikroW/cm2 und0 bis 200 mikroW/cm2
  • Der Port zum Anschließen eines Schreibers (nicht im Lieferumfang enthalten) ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung
  • Umwandlungs-Rate 2.8 Messwerte/Sekunde
  • Anzeige: 3.5-stelliges LCD
  • Genauigkeit: ± 2 %
  • Sensorgenauigkeit: ±5 % (einschließlich NIST-Standard)
  • Abmessungen: 6.2L x 3.6B x 2 Zoll H (157 x 91 x 51 mm)
UVX Radiometer: Stromversorgung über eine 9-Volt-Batterie für bis zu 120 Stunden Betriebsdauer
Dämpfung 10:1: Erweitert den Messbereich um bis zu 200 mW/cm2
Sensoren separat erhältlich.
Qualitätskontrolle
Spezifikation
Spezifikation
UVX-31 Sensor
UVX-Radiometer UVP97001502
302 nm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
UVP SENSOR UVB 310 NM FUER UVX > Sensor, 302 nm, für UVX-Messgerät