Learn More
UVP 10:1 DIFFERENTIALABSTUFER FUER DIE DIE
Das digitale UVX Radiometer wird zur Messung der UV-Wellenlängen 254 nm, 365 nm und 302 nm an einen der drei austauschbaren Sensoren (separat erhältlich) angeschlossen
Marke: UVP 98-0035-01
Beschreibung
- Mit dem Bereichsschalter des UVX lassen sich drei Intensitätsbereiche auswählen: 0 bis 20 mW/cm20 bis 2000 mikroW/cm2 und0 bis 200 mikroW/cm2
- Der Port zum Anschließen eines Schreibers (nicht im Lieferumfang enthalten) ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung
- Umwandlungs-Rate 2.8 Messwerte/Sekunde
- Anzeige: 3.5-stelliges LCD
- Genauigkeit: ± 2 %
- Sensorgenauigkeit: ±5 % (einschließlich NIST-Standard)
- Abmessungen: 6.2L x 3.6B x 2 Zoll H (157 x 91 x 51 mm)
UVX Radiometer: Stromversorgung über eine 9-Volt-Batterie für bis zu 120 Stunden Betriebsdauer
Dämpfung 10:1: Erweitert den Messbereich um bis zu 200 mW/cm2
Sensoren separat erhältlich.
Qualitätskontrolle
Spezifikation
Dämpfungsregler, 10:1 | |
Erweitert den Messbereich um bis zu 200 mW/cm2 |