Learn More
UVP UV-Licht-blockierender Augenschutz
Sie blockieren Ultraviolettstrahlung zwischen 254 und 365 nm sowie UV-A-Strahlung. UVP™ UV-Licht-blockierender Augenschutz gewährleistet optimalen Kontrast bei der Betrachtung und vermindert Ermüdung der Augen durch Brillen und Gesichtsmasken, welche die UV-Belastung der Augen und des Gesichts minimieren.
38.25 CHF - 59.85 CHF
Produkte 2
Produktcode Marke Lens Material Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Lens Material Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
12324749
Unterlagen ansehen
UVP
98-0002-01
Polycarbonat UVC-303 Brille
59.85 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12314789
Unterlagen ansehen
UVP
98-0002-02
Kunststoff Schutzbrillen
38.25 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Abhaltung ultravioletter Strahlung zwischen 254 und 365 nm sowie von UV-A-Strahlung konzipiert
  • Optimaler Kontrast bei der Betrachtung und weniger Ermüdung der Augen
UVC-303 Brille
  • Hergestellt aus schlagfestem Polycarbonat
  • Oben und an der Seite-Design mit Windschutz
  • Abmessungen: 51 × 152 mm (2 × 6 in.)
UVC-503 Schutzbrille
  • Aus speziell formuliertem Kunststoff mit optimalem Kontrast und verminderter Augenermüdung
  • Leichtes Design und flexibler Gummirahmen für besseren Tragekomfort
  • Belüftungsschlitze
  • Abmessungen: 76 × 210 mm (3 × 6 in.)
UVC-803 Gesichtsschutz
  • Schützt Kopf und Nacken
  • Aus Kunststoff
  • Abmessungen: 432 × 210 mm (17 × 8.25 in.)
Compliance
Schutzbrille und Gesichtsmaske entsprechen den Spezifikationen gemäß ANSI-Z-87.1 1986 für Augen- und Gesichtsschutzvorrichtungen
Warranty
Ein Jahr Garantie für Reparatur oder Austausch
Dokumentation
Product Certifications
  • Für Expositionszeiträume von über acht Stunden oder für Ultraviolett-Emissionen mit Wellenlängen
  • außer 254 nm bis 365 nm. Siehe Dokument HSM 73-11009 Criteria for a Recommended Standard ... Occupational Exposure to Ultraviolet Radiation veröffentlicht vom US Department of Health, Education and Welfare.
  • Der Augenschutz ist für den Schutz von Augen, Gesicht und/oder Hals konzipiert. Andere Teile des Körpers sind sorgfältig vor schweren Hautverbrennungen durch kurzwellige UV-Strahlung zu schützen. Richten Sie Ultraviolett-Lampen nicht auf reflektierende Oberflächen. Tragen Sie Schutzkleidung und verwenden Sie Hautcreme.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UVP UV-Licht-blockierender Augenschutz