Learn More
UVP UVP Ultra Violet Product UV-Kammer
Diese Sichtschränke eignen sich für verschiedenste Anwendungen, wie die zerstörungsfreie Prüfung, Dokumentenprüfung und Dünnschichtchromatographie. UVP™UV-Sichtschränke verfügen über eine abnehmbare Bodenplatte, sodass der Schrank über große Proben oder einen Transilluminator gestellt werden kann.
2150.00 CHF - 2695.00 CHF
Spezifikation
Spannung 230 V
Verpackungsmenge 1er-Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dünnschichtchromatographie, zerstörungsfreie Prüfung, Inspektion, Mineralogie, Fluoreszenz
Produkttyp UV-Kammer
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
11798201
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
UVP
95-0020-05
C-70G
2695.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 30-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11788201
Unterlagen ansehen
UVP
95-0257-02
C-65
2150.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 30-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sichtfenster aus Weichgummi mit Kontrastfilter.
  • Die Regler für die Wahl der UV-Wellenlängen oder des Innenlichts sind bequem angeordnet
  • Einfacher Zugang zum Schrankinneren durch einen Vorhang, der auch das Umgebungslicht blockiert
  • Der C-70G Chromato-Vue Schrank besteht aus je zwei kurzwelligen und langwelligen UV-Röhren mit 15 Watt, die auf einer Seite des Schrankes montiert sind
  • Die Ausführung C-71 ähnelt dem C-70G, hat aber vier langwellige UV-Röhren mit 15 Watt auf einer Seite des Gerätes
  • Die 254 und 365 nm-UV-Röhren im C-75 sind auf beiden Seiten des Schrankes positioniert und ermöglichen eine gleichmäßige UV-Beleuchtung für Fluoreszenzstudien
  • Aus leichtem Kunststoff gefertigt
Spezifikation
Spezifikation
230 V
1er-Packung
Dünnschichtchromatographie, zerstörungsfreie Prüfung, Inspektion, Mineralogie, Fluoreszenz
UV-Kammer