Learn More
UVP UVP Ultra Violet Product UV-Kammer
Diese Sichtschränke eignen sich für verschiedenste Anwendungen, wie die zerstörungsfreie Prüfung, Dokumentenprüfung und Dünnschichtchromatographie. UVP™UV-Sichtschränke verfügen über eine abnehmbare Bodenplatte, sodass der Schrank über große Proben oder einen Transilluminator gestellt werden kann.
Marke: UVP 95-0257-02
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sichtfenster aus Weichgummi mit Kontrastfilter.
- Die Regler für die Wahl der UV-Wellenlängen oder des Innenlichts sind bequem angeordnet
- Einfacher Zugang zum Schrankinneren durch einen Vorhang, der auch das Umgebungslicht blockiert
- Der C-70G Chromato-Vue Schrank besteht aus je zwei kurzwelligen und langwelligen UV-Röhren mit 15 Watt, die auf einer Seite des Schrankes montiert sind
- Die Ausführung C-71 ähnelt dem C-70G, hat aber vier langwellige UV-Röhren mit 15 Watt auf einer Seite des Gerätes
- Die 254 und 365 nm-UV-Röhren im C-75 sind auf beiden Seiten des Schrankes positioniert und ermöglichen eine gleichmäßige UV-Beleuchtung für Fluoreszenzstudien
- Aus leichtem Kunststoff gefertigt
Spezifikation
230 V | |
400 mm | |
C-65 | |
Dünnschichtchromatographie, zerstörungsfreie Prüfung, Inspektion, Mineralogie, Fluoreszenz |
409 mm | |
493 mm | |
1er-Packung | |
UV-Kammer |