Learn More
UVP UVP Ultra Violet Product Bildgebungssystem
Dieses kompakte und kostengünstige Laborsystem eignet sich zum Erfassen, Drucken und Speichern von Farbbildern für die grundlegende Gel-Dokumentation. UVP™ PhotoDoc-It™ Bildgebungssysteme sind eine kostengünstige Bildverarbeitungslösung und kommen ohne Film aus.
Marke:  UVP 97-0274-02
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12812969
  • 2535.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-09-2025
Beschreibung
  • Die digitale Farbkamera hat eine Auflösung von 10 Megapixel. Der Anwender kann die Bilder direkt auf der Kamera oder auf dem (optionalen) LCD-Farbbildschirm betrachten.
  • Die leichte Metallhaube sorgt für eine kompakte Dunkelkammerumgebung.
  • Die Bilder werden auf der Speicherkarte der Kamera gespeichert oder sofort in 4 x 6 in. Größe gedruckt. Kostengünstige Farbdrucke mit dem preiswerten Fotodrucker inklusive.
  • Ein Ethidium™ Bromid-Filter für fluoreszierend gefärbte Gele (580 bis 630 nm) ist in der Haube enthalten und kann für andere Filtertypen ausgewechselt werden.
  • Ein Zahlenschloss sichert die Kamera in der Dunkelkammer. Das im Bild gezeigte LCD ist ein optionales Zubehörteil. Abmessungen: 337 x 241 x 432 mm Das PhotoDoc-It System ist eine sehr kostengünstige Lösung zum Erfassen, Drucken und Speichern von Farbbildern für die einfache Gel-Dokumentation ohne Film.
Spezifikation
Spezifikation
230 V
EtBr rot
432 mm
PhotoDoc-It 70
1er-Packung
DigiCam 70
Bildgebungssystem
241 mm
16MP
337 mm
570 bis 640 nm
Ja
Gelbildgebung, kolorimetrische Bildgebung, Fluoreszenz
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UVP UVP Ultra Violet Product Bildgebungssystem > Modell: PhotoDoc-It 70