Learn More
UVP Ultra Violet Product™ UVP Ultra Violet Product™
Gleichmäßige und starke UV-Lichtquelle. Die UVP Ultra Violet Product™ UV-Lampen der Serie EL emittieren eine von drei UV-Wellenlängen oder weißes Licht in 4-W-, 6-W- und 8-W-Konfigurationen.
Marke: UVP Ultra Violet Product™ 95-0248-02
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das robuste Design eignet sich hervorragend für hohe Beanspruchungen.
- Die Lampen sind leicht und können einfach gehalten oder für den freihändigen Betrieb im Ständer oder Schrank platziert werden.
- Der integrierte Reflektor verbessert die UV-Beleuchtung.
- Drei verfügbare UV-Wellenlängen: 254 nm, 302 nm, 365 nm
- Drei Wattkonfigurationen: 4 W, 6 W, 8 W
- Zu den erhältlichen Modellen gehören die Varianten Kurzwelle mit 254 nm, Langwelle mit 365 nm oder eine Kombination aus UV-Wellenlängen oder UV- und Weißlicht.
- Die Grundkonfiguration ist mit einer UV- und einer Weißlichtröhre ausgestattet – für die Weißlicht- oder UV-Beleuchtung benötigen Sie also nur dieses eine Gerät.
- Verwenden Sie Weißlicht, wenn Sie mit Materialien in einem schwach beleuchteten Bereich arbeiten.
- Zwillingsmodelle haben zwei Röhrchen mit der gleichen Wellenlänge bzw. die 2UV™ Modelle setzen zwei verschiedene Wellenlängen ein.
- Das 3 UV™ Modell, das nur mit der 8-Watt-Lampe erhältlich ist, sorgt mit einer Lampe für drei UV-Wellenlängen. Diese Vielseitigkeit bietet keine andere Lampe. Wechseln Sie ganz einfach zwischen den drei Wellenlängen (Langwellen-, Kurzwellen- und Mittelwellen-UV), so wie es Ihre Anwendung erfordert.
- Kann mit dem universellen J138-Lampenständer verwendet werden.
- 4-W-Modelle können mit dem C-10E Schrank für die Betrachtung von Materialien in einer dunklen Umgebung verwendet werden.
- 8-W-Lampen können mit dem C-65 Schrank verwendet werden.
- HINWEIS:
- Das Handbuch bezieht sich zwar auf das mittlere UV-Wellenband als 302 nm, andere beziehen sich jedoch auf diesen Bereich als 300 nm oder 312 nm.
- Die spektrale Ausgabe aller dieser Bereiche ist gleich.
- ACHTUNG:
- Kurzwellige und mittlere UV-Strahlung führt zu Schäden an ungeschützten Augen und Haut.
- Stellen Sie vor dem Betrieb der Geräte sicher, dass alle Mitarbeiter im Bereich ordnungsgemäß geschützt sind.
- UV-blockierender Augenschutz sollte ebenfalls getragen werden.
- Analytik Jena™ bietet eine komplette Produktlinie an UV-Augenschutzprodukten: Schutzbrillen und Gesichtsmasken, die für diesen Zweck entwickelt wurden
Spezifikation
230 V | |
365 nm | |
376 x 64 x 97 mm | |
50/60 Hz |
8 W | |
0,32 A | |
8 W, 230 V, 50/60 Hz | |
UV-Lampe |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UVP Ultra Violet Product™ UVP Ultra Violet Product™ > Wellenlänge: 365 nm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur