Learn More
UVP Ersatz-UV-Licht-Röhren
Ersatz-UV-Lichtröhren für 4-, 6-, 15-, 20- und 40-Watt UV-Lampen und Transilluminatoren
Marke: UVP 34-0068-02
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
40 W | |
365 nm | |
UV-Tischlampe Modell XX-40 | |
Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UVP Ersatz-UV-Licht-Röhren > 40 W; BLB 365 nm UV
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur