Learn More
UVP Tube UVP replacement Longwave BLB, 365nm(F8T5BLB)
Ersatz-Röhre für Tischlampe
Marke: UVP 34-0031-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- UV-Röhre
- 8W-Lampe
- 365 nm
Anwendungen:
Gelelektrophorese, Nukleinsäure-Visualisierung, DNA-Analyse, biochemische Tests
Spezifikation
8 W | |
MRL-58 Mehrstrahllampe und Visi-Blue™ Transilluminator | |
287,7 mm |
365 nm | |
11,33 in. | |
Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UVP Tube UVP replacement Longwave BLB, 365nm(F8T5BLB) > UV-Röhre; 8 W-Lampe; 365 nm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur