Learn More
UVP Mini-UV-Lampen
Batteriebetrieben und als tragbare Lampe für Untersuchungen in der Industrie, im Labor, in Steinbrüchen oder im Außeneinsatz.
58.15 CHF - 204.00 CHF
Spezifikation
Wirkleistung | 4 W |
---|---|
Gehäusematerial | Kunststoff |
Tiefe (angloamerikanisch) | 2,2 in. |
Tiefe (metrisch) | 56 mm |
Abmessungen (L x B) | 6,25 x 1 Zoll (159 x 25 mm) |
Benötigt:
Vier Batterien vom Typ AA erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).
Produktcode | Marke | Lichtquelle | Wavelength | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Lichtquelle | Wavelength | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10015274
|
UVP
95-0125-05 |
UV-A | 365 nm |
58.15 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11766116
|
UVP
95-0188-02 |
UV-A, UV-C | 365/254 nm |
204.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Leichtgewichtige batteriebetriebene 4 Watt-Lampen in Taschengröße
- Mit stoßbeständigem Kunststoffgehäuse und fest angebrachtem Nylonband
- Auswahl aus Modellen mit 254 nm oder 365 nm UV oder einer Kombination daraus
- Anwendungen umfassen Fluoreszenzmessungen und Untersuchungen vor Ort
†Relative Intensität bei 3 in. (7.6 cm).
Spezifikation
4 W | |
2,2 in. | |
6,25 x 1 Zoll (159 x 25 mm) | |
6,25 in. | |
Je 1 | |
25 mm |
Kunststoff | |
56 mm | |
Fluoreszenz für Inspektionen vor Ort, industrielle Inspektionen, Labor und Edelsteinschleifer | |
159 mm | |
1 in. |