Learn More
UVP Mini Chromato-Vue™ Schränke mit Sichtfenstern
Eine kompakte Dunkelkammerumgebung zur Betrachtung von Materialien. UVP™ Mini Chromato-Vue™ Beleuchtungskammern enthalten einen Kontraststeuerungsfilter, der die UV-Energie zum Schutz der Augen absorbiert.
Marke:  UVP 95-0072-02
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12813838
  • 317.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die einzelnen Schränke sind jeweils auf ein bestimmtes UVP-Lampenmodell ausgelegt, die passgenau in die Oberseite des Schranks eingesetzt werden kann
  • Mini-Sichtschränke bestehen aus einem Metallboden und einer Oberseite aus Kunststoff
  • Der Unterplatte des Schranks ist abnehmbar
  • Ein Kontrastregelfilter absorbiert die UV-Energie und schützt die Augen
  • Ansichtsfenster mit weichem Kautschuk bietet einen bequemen Sichtbereich mit ausreichend Platz für Brillen
  • Leichtgewichtiger Zugangsschleier (Bestell-Nr. Nr. UVP72-0001-01) hält Außenlicht vom Inneren des Schranks fern
C-10P: für Lampen mit Akku
C-10: für UV-Kompaktlampen und UV-Handlampen
C-10E4: für die 4 Watt-Lampen der EL-Serie
C-10E6: für die 6 Watt-Lampen der EL-Serie
C-15G: Kombiniert den Schrank C-10 mit der UVGL-58 Multiband-Handlampe für kurzwelliges und langwelliges Licht und bildet so ein nach außen geschlossenes Beleuchtungssystem
Anwendungen:
Mineralogie, Fluoreszenzuntersuchungen im Labor, Erkundungen im Außendienst
Spezifikation
Spezifikation
229 mm
305 mm
C-10P
Tragbarer Schrank mit Sichtfenster
Wiederaufladbare Lampen
267 mm
für Ansichtsmaterialien
Name des Produkts
UVP Mini Chromato-Vue™ Schränke mit Sichtfenstern > C-10P Schrank; tragbar; für wiederaufladbare Lampen