Learn More
UVP Lampenstative
Ermöglicht die einfache und freihändige Bedienung von UV-Lampen
Marke:  UVP 98-0016-03
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11786812
  • 198.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ermöglicht die einfache und komfortable freihändige Bedienung von UV-Lampen
  • Gehäuse: Im Gegensatz zu Metallgehäusen ist das Kunststoffgehäuse mit einer kratzfesten Pulverbeschichtung versehen
  • Die Lampe kann freihändig betätigt werden
Spezifikation
Spezifikation
330 x 76 x 273 mm (13 x 3 x 10,74 in.)
10,74 in.
13 in.
J-129
3 in.
Lampenstativ
UV-Lampe der EL-Serie
273 mm
330 mm
Je 1
76 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
UVP Lampenstative > Modell: J-129