Learn More
UVP Durchsichtige UV-absorbierende Abdeckungen
104.00 CHF - 118.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Klar |
---|---|
Enthält | UV-Licht-blockierender Schutz |
Menge | Stück |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gelelektrophorese |
Produkttyp | UV-Licht-blockierender Schutz |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12317553
|
UVP
19-0112-01 |
UV-Transilluminatoren im Standardformat |
118.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11852172
|
UVP
19-0121-01 |
3uv™ Transilluminatoren |
110.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12823908
|
UVP
19-0120-01 |
Tischtransilluminatoren |
104.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Spezifikation
Klar | |
Stück | |
UV-Licht-blockierender Schutz |
UV-Licht-blockierender Schutz | |
Gelelektrophorese |